Cadmium ≥99.998% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
11908.BU 11908.G1
11908.BUEA 1200 DKK
11908.BU 11908.G1
Cadmium ≥99.998% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Cadmium
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-43-9 Physical Form: ≈27.2g/m MDL No.: MFCD00010914
Formel: Cd
Kogepunkt: 765 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 321 °C
Massefylde: 8,642 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010914
CAS-nummer: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN nummer: 2570
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,01649