Sølv ≥99.95% (metals basis), wire, hard, Ø 0.203 mm (0.008 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
45071.G6
45071.G5
45071.G1
45071.G6EA
2960
DKK
45071.G6
45071.G5
45071.G1
Sølv ≥99.95% (metals basis), wire, hard, Ø 0.203 mm (0.008 in)
Sølv
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-22-4
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Formel:
Ag Molekylvægt: 107.87 g/mol Kogepunkt: 2212 Smeltepunkt: 962 Massefylde: 10.5 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003397 CAS-nummer: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |