Sølv 99,999 Metals basis, slug, Premion®, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
42987.QJ
42987.QK
42987.QJEA
2910
DKK
42987.QJ
42987.QK
Sølv 99,999 Metals basis, slug, Premion®, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Sølv
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈4.2g/slug
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Formel:
Ag Molekylvægt: 107.87 g/mol Kogepunkt: 2212 Smeltepunkt: 962 Massefylde: 10.5 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003397 CAS-nummer: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |