Sølv ≥99.999% (metals basis), slug, Premion®, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
42987.QJ 42987.QK
42987.QJEA 2910 DKK
42987.QJ 42987.QK
Sølv ≥99.999% (metals basis), slug, Premion®, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Sølv
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈4.2g/slug Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
Molekylvægt: 107.87 g/mol
Kogepunkt: 2212
Smeltepunkt: 962
Massefylde: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003397
CAS-nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647