Sølv ≥99.999% (metals basis), slug, Premion®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
42985.09 42985.18
42985.09EA 2240 DKK
42985.09 42985.18
Sølv ≥99.999% (metals basis), slug, Premion®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Sølv
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.53g/slug Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
Kogepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 962 °C
Massefylde: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003397
CAS-nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647