Sølv 99,999 Metals basis, slug, Premion®, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
42984.06
42984.14
42984.22
42984.06EA
1680
DKK
42984.06
42984.14
42984.22
Sølv 99,999 Metals basis, slug, Premion®, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Sølv
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈0.26g/slug
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Formel:
Ag Molekylvægt: 107.87 g/mol Kogepunkt: 2212 Smeltepunkt: 962 Massefylde: 10.5 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003397 CAS-nummer: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |