Sølv ≥99.9% (metals basis), gauze woven from wire 80 mesh, Ø 0.115 mm (0.0045 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
40936.FL 40936.GT 40936.HB 40936.FF
40936.FLEA 5450 DKK
40936.FL 40936.GT 40936.HB 40936.FF
Sølv ≥99.9% (metals basis), gauze woven from wire 80 mesh, Ø 0.115 mm (0.0045 in)
Sølv
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: Wire Cloth Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
Molekylvægt: 107.87 g/mol
Kogepunkt: 2212
Smeltepunkt: 962
Massefylde: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003397
CAS-nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647