Sølv ≥99.95% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.0125 mm (0.0005 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
40749.FF 40749.FI 40749.GH
40749.FFEA 2670 DKK
40749.FF 40749.FI 40749.GH
Sølv ≥99.95% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.0125 mm (0.0005 in)
Sølv
Purity: 99.95+% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.08g/25x25mm, Not certified pinhole free Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
Kogepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 962 °C
Massefylde: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003397
CAS-nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647