Sølv ≥99.9% (metals basis), casting grain 1.6-6.35 mm (0.063-0.25 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
40511.22 40511.30 40511.14
40511.22EA 5710 DKK
40511.22 40511.30 40511.14
Sølv ≥99.9% (metals basis), casting grain 1.6-6.35 mm (0.063-0.25 in)
Sølv
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Jewelry, alloys, electrical contacts
Formel: Ag
Kogepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 962 °C
Massefylde: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003397
CAS-nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647