Sølv ≥99.9% (metals basis), soluble 80% <20 µm
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
14755.09 14755.50
14755.09EA 1440 DKK
14755.09 14755.50
Sølv ≥99.9% (metals basis), soluble 80% <20 µm
Sølv
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397
Suitable for manufacturing metallizing preparations and conductive silicone rubbers
Formel: Ag
Molekylvægt: 107.87 g/mol
Kogepunkt: 2212
Smeltepunkt: 962
Massefylde: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003397
CAS-nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,08647