Sølv ≥99.9% (metals basis), pulver APS 0.7-1.3 µm
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
14450.09 14450.18 14450.30
14450.09EA 1210 DKK
14450.09 14450.18 14450.30
Sølv ≥99.9% (metals basis), pulver APS 0.7-1.3 µm
Sølv
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: S.A. 0.8-1.2m2/g Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
Kogepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Massefylde: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003397
CAS-nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
UN nummer: 3077
ADR: 9,III