Sølv ≥99.999% (metals basis), shot, Premion® 2-3 mm (0.08-0.12 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
14153.09 14153.18 14153.30
14153.09EA 1630 DKK
14153.09 14153.18 14153.30
Sølv ≥99.999% (metals basis), shot, Premion® 2-3 mm (0.08-0.12 in)
Sølv
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-22-4 Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
For vapor deposition
Formel: Ag
Kogepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 962 °C
Massefylde: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003397
CAS-nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647