Sølv ≥99.9% (metals basis), tråd, annealed, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
12187.G9 12187.H4 12187.H9
12187.G9EA 1590 DKK
12187.G9 12187.H4 12187.H9
Sølv ≥99.9% (metals basis), tråd, annealed, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Sølv
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.51g/m, Temper: soft Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
Kogepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 962 °C
Massefylde: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003397
CAS-nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647