Sølv ≥99.99% (metals basis), shot, Premion® 1-5 mm (0.04-0.2 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
12186.09 12186.18 12186.30
12186.09EA 1390 DKK
12186.09 12186.18 12186.30
Sølv ≥99.99% (metals basis), shot, Premion® 1-5 mm (0.04-0.2 in)
Sølv
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-22-4 Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
Molekylvægt: 107.87 g/mol
Kogepunkt: 2212
Smeltepunkt: 962
Massefylde: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003397
CAS-nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647