Sølv ≥99.9985% (metals basis), foil, Premion®, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
12129.FF 12129.FI
12129.FFEA 2300 DKK
12129.FF 12129.FI
Sølv ≥99.9985% (metals basis), foil, Premion®, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Sølv
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈13g/25x25mm Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
Molekylvægt: 107.87 g/mol
Kogepunkt: 2212
Smeltepunkt: 962
Massefylde: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003397
CAS-nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647