Sølv ≥99.9% (metals basis), tråd, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
11434.G1
11434.G5
11434.G9
11434.G1EA
1090
DKK
11434.G1
11434.G5
11434.G9
Sølv ≥99.9% (metals basis), tråd, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Sølv
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈8.24g/m, Temper: soft
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Formel:
Ag Kogepunkt: 2212 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 962 °C Massefylde: 10,5 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003397 CAS-nummer: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |