Sølv hard ≥99.9% (metals basis), wire 1/2 hard, hard, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
11433.G2 11433.G6 11433.H2
11433.G2EA 885 DKK
11433.G2 11433.G6 11433.H2
Sølv hard ≥99.9% (metals basis), wire 1/2 hard, hard, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Sølv
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈2.06g/m, Temper: 1/2 hard Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
Molekylvægt: 107.87 g/mol
Kogepunkt: 2212
Smeltepunkt: 962
Massefylde: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003397
CAS-nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647