Sølv ≥99.9985% (metals basis), rods, Premion®, Ø 12.5 mm (0.492 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
11356.BP
11356.BS
11356.BPEA
2070
DKK
11356.BP
11356.BS
Sølv ≥99.9985% (metals basis), rods, Premion®, Ø 12.5 mm (0.492 in)
Sølv
Purity: 99.9985%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈12.87g/cm
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Formel:
Ag Kogepunkt: 2212 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 962 °C Massefylde: 10,5 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003397 CAS-nummer: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |