Sølv 99.9%, folie 25x25 mm, Thickness: 1.0 mm , 1ea = 6.6gr
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
317750010 317750040
ACRO317750010EA 656 DKK
ACRO317750010 ACRO317750040
Sølv 99.9%, folie 25x25 mm, Thickness: 1.0 mm , 1ea = 6.6gr
Sølv
Formel: Ag
Kogepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 961 °C
Massefylde: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003397
CAS-nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Silver white Foil
Total trace metal impurities ≤0.1 %