Kobber ≥99.9995% (metals basis), discs, Ø 9.0 +/- 0.127 mm (0.354 +/- 0.005 in), Thickness: 0.8+/-0.051 mm (0.03+/-0.002 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10951.09 10951.18
10951.09EA 1990 DKK
10951.09 10951.18
Kobber ≥99.9995% (metals basis), discs, Ø 9.0 +/- 0.127 mm (0.354 +/- 0.005 in), Thickness: 0.8+/-0.051 mm (0.03+/-0.002 in)
Kobber
Purity: 99.9995% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈0.5g/disc Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Molekylvægt: 63.55 g/mol
Kogepunkt: 2595
Smeltepunkt: 1083
Massefylde: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545