Guld ≥99.999% (metals basis), wire, Premion®, Ø 0.35 mm (0.0138 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
45084.CC 45084.BY 45084.BU
45084.CCEA 30230 DKK
45084.CC 45084.BY 45084.BU
Guld ≥99.999% (metals basis), wire, Premion®, Ø 0.35 mm (0.0138 in)
Guld
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈1.82g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
Molekylvægt: 196.97 g/mol
Kogepunkt: 2800
Smeltepunkt: 1063
Massefylde: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003436
CAS-nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526