Guld ≥99.96% (metals basis), spherical powder APS 0,5-0,8 µm
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
44636.03 44636.06 44636.MD
44636.03EA 3710 DKK
44636.03 44636.06 44636.MD
Guld ≥99.96% (metals basis), spherical powder APS 0,5-0,8 µm
Guld
Purity: 99.96+% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: S.A. 0.45-0.70m2/g MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
Molekylvægt: 196.97 g/mol
Kogepunkt: 2800
Smeltepunkt: 1063
Massefylde: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003436
CAS-nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526