Guld ≥99.96% (metals basis), flake/sphere APS 2,2-3,5 µm
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
42153.03 42153.06
42153.03EA 3710 DKK
42153.03 42153.06
Guld ≥99.96% (metals basis), flake/sphere APS 2,2-3,5 µm
Guld
Purity: 99.96% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: Thick flake MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
Molekylvægt: 196.97 g/mol
Kogepunkt: 2800
Smeltepunkt: 1063
Massefylde: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003436
CAS-nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526