Guld ≥99.99% (metals basis), gauze woven from wire 100 mesh, Ø 0.064 mm (0.0025 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
40931.FF 40931.FI 40931.GH
40931.FFEA 6000 DKK
40931.FF 40931.FI 40931.GH
Guld ≥99.99% (metals basis), gauze woven from wire 100 mesh, Ø 0.064 mm (0.0025 in)
Guld
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: Wire Cloth, 100x100mm ~4.9g Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
Kogepunkt: 2800 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1063 °C
Massefylde: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003436
CAS-nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526