Guld ≥99.99% (metals basis), gauze woven from wire 52 mesh, Ø 0.102 mm (0.004 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
40930.GH 40930.FF 40930.FI 40930.FY
40930.GHEA 34250 DKK
40930.GH 40930.FF 40930.FI 40930.FY
Guld ≥99.99% (metals basis), gauze woven from wire 52 mesh, Ø 0.102 mm (0.004 in)
Guld
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Electrodes
Formel: Au
Molekylvægt: 196.97 g/mol
Kogepunkt: 2800
Smeltepunkt: 1063
Massefylde: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003436
CAS-nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526