Guld ≥99.9% (metals basis), Trådvæv 82 mesh, Ø 0.06 mm (0.0025 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
40586.FF 40586.FI
40586.FFEA 5440 DKK
40586.FF 40586.FI
Guld ≥99.9% (metals basis), Trådvæv 82 mesh, Ø 0.06 mm (0.0025 in)
Guld
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
Kogepunkt: 2800 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1063 °C
Massefylde: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003436
CAS-nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526