Guld ≥99.95% (metals basis), tråd, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
14731.BP 14731.BS 14731.BW
14731.BPEA 1130 DKK
14731.BP 14731.BS 14731.BW
Guld ≥99.95% (metals basis), tråd, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Guld
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈15.15g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
Kogepunkt: 2800 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1063 °C
Massefylde: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003436
CAS-nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526