Guld ≥99.95% (metals basis), flake/sphere APS 1-15 µm
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
12453.03 12453.06
12453.03EA 3710 DKK
12453.03 12453.06
Guld ≥99.95% (metals basis), flake/sphere APS 1-15 µm
Guld
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: S.A. 0.24-0.34m2/g MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
Molekylvægt: 196.97 g/mol
Kogepunkt: 2800
Smeltepunkt: 1063
Massefylde: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003436
CAS-nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526