Guld ≥99.9% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.01 mm (0.0004 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
11518.FF 11518.FI 11518.GH
11518.FFEA 2950 DKK
11518.FF 11518.FI 11518.GH
Guld ≥99.9% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.01 mm (0.0004 in)
Guld
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.12g/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
Molekylvægt: 196.97 g/mol
Kogepunkt: 2800
Smeltepunkt: 1063
Massefylde: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003436
CAS-nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526