Guld ≥99.9975% (metals basis), foil, Premion®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
11391.FF
11391.FI
11391.GH
11391.FFEA
4680
DKK
11391.FF
11391.FI
11391.GH
Guld ≥99.9975% (metals basis), foil, Premion®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Guld
Purity: 99.9975+%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: ≈1.2g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Formel:
Au Molekylvægt: 196.97 g/mol Kogepunkt: 2800 Smeltepunkt: 1063 Massefylde: 19.3 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003436 CAS-nummer: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |