Guld ≥99.9975% (metals basis), folie, Premion®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
11390.FF 11390.FI 11390.GH
11390.FFEA 11110 DKK
11390.FF 11390.FI 11390.GH
Guld ≥99.9975% (metals basis), folie, Premion®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Guld
Purity: 99.9975+% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈3g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
Kogepunkt: 2800 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1063 °C
Massefylde: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003436
CAS-nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526