Guld ≥99.9985% (metals basis), wire, Premion®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10964.BQ 10964.BU
10964.BQEA 11210 DKK
10964.BQ 10964.BU
Guld ≥99.9985% (metals basis), wire, Premion®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Guld
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈60.6g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
Molekylvægt: 196.97 g/mol
Kogepunkt: 2800
Smeltepunkt: 1063
Massefylde: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003436
CAS-nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526