Guld ≥99.95% (metals basis), sponge -20 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
00827.03 00827.06
00827.03EA 3710 DKK
00827.03 00827.06
Guld ≥99.95% (metals basis), sponge -20 mesh
Guld
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-57-5 MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
Molekylvægt: 196.97 g/mol
Kogepunkt: 2800
Smeltepunkt: 1063
Massefylde: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003436
CAS-nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526