Guld ≥99.9% (metals basis), wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
00725.G1 00725.G5
00725.G1EA 3520 DKK
00725.G1 00725.G5
Guld ≥99.9% (metals basis), wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Guld
Purity: 99.9% Physical Form: ≈0.95g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
Molekylvægt: 196.97 g/mol
Kogepunkt: 2800
Smeltepunkt: 1063
Massefylde: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003436
CAS-nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526