Guld ≥99.9% (metals basis), splatter

Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

00722.03 00722.06
00722.03EA 3710 DKK
00722.03 00722.06
Guld ≥99.9% (metals basis), splatter
Guld

Purity: 99.9% CAS No.: 7440-57-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436

Formel: Au
Molekylvægt: 196.97 g/mol
Kogepunkt: 2800
Smeltepunkt: 1063
Massefylde: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003436
CAS-nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR