Guld ≥99.995% (metals basis), pulver, Premion® -20/+100 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
00136.03 00136.06
00136.03EA 3960 DKK
00136.03 00136.06
Guld ≥99.995% (metals basis), pulver, Premion® -20/+100 mesh
Guld
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: Agglomerated MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
Kogepunkt: 2800 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1063 °C
Massefylde: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003436
CAS-nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526