Terbium ≥99.9% (metals basis), stænger, Ø 12.7 mm (0.50 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
44049.DH 44049.HF
44049.DHEA 18280 DKK
44049.DH 44049.HF
Terbium ≥99.9% (metals basis), stænger, Ø 12.7 mm (0.50 in)
Terbium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-27-9 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈1.04g/mm, Cast rod, diameter is approximate MDL No.: MFCD00011256
Formel: Tb
Kogepunkt: 3041 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1356 °C
Massefylde: 8,27 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011256
CAS-nummer: 7440-27-9
EINECS: 231-137-6
Merck Index: 12,09300