Samarium til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14479.0001 8.14479.0010
8.14479.0001EA 420 DKK
8.14479.0001 8.14479.0010
Samarium til syntese, Sigma-Aldrich®
Samarium
Formel: Sm
Kogepunkt: 1900 °C (1013 hPa)
Massefylde: 7,42 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011233
CAS-nummer: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
UN nummer: 3208
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,08498
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 1072 °C
Molar Mass 150.36 g/mol