Samarium ≥99.9% (metals basis excluding Ta), stænger, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
40297.DH 40297.DJ 40297.DM 40297.HF
40297.DHEA 2390 DKK
40297.DH 40297.DJ 40297.DM 40297.HF
Samarium ≥99.9% (metals basis excluding Ta), stænger, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Samarium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-19-9 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈0.24g/mm, Cast rod, diameter is approximate Odour: Odourless
Formel: Sm
Kogepunkt: 1900 °C (1013 hPa)
Massefylde: 7,42 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011233
CAS-nummer: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
Merck Index: 12,08498