Samarium 99.9% (trace metals basis) 20-40 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
294780100 294780500
ACRO294780100EA 1480 DKK
ACRO294780100 ACRO294780500
Samarium 99.9% (trace metals basis) 20-40 mesh
Samarium
Formel: Sm
Kogepunkt: 1778 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 1072 °C
Massefylde: 7,42 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011233
CAS-nummer: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
UN nummer: 3132
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,08498
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Silver grey Powder or filings
Particle size 20 to 40 mesh
Total trace metal impurities ≤0.1 %