Svovl ≥99.5%, powder, precipitated
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
10785.36 10785.A3
10785.36EA 706 DKK
10785.36 10785.A3
Svovl ≥99.5%, powder, precipitated
Svovl
Purity: 99.5% CAS No.: 7704-34-9 Odour: Weak UN No.: 1350 MDL No.: MFCD00085316
Formel: S
Kogepunkt: 445 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 113…119 °C
Massefylde: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 168 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00085316
CAS-nummer: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
UN nummer: 1350
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,09059