Svovl 99.5%, resublimed
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
201250025 201250250
ACRO201250025EA 1090 DKK
ACRO201250025 ACRO201250250
Svovl 99.5%, resublimed
Svovl
Formel: S
Kogepunkt: 445 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 114 °C
Massefylde: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 168 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00085316
CAS-nummer: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
UN nummer: 1350
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,09059
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow Powder
Assay ≥99.4 %
Sulfated ash ≤0.2 %
Free acid (H2SO4) ≤0.02 %
Free alkali (NaOH) ≤0.01 %