Svovl 99.999% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
199930100 199930500 199932500
ACRO199930100EA 384 DKK
ACRO199930100 ACRO199930500 ACRO199932500
Svovl 99.999% (trace metals basis)
Svovl
Formel: S
Kogepunkt: 445 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 114 °C
Massefylde: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 168 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00085316
CAS-nummer: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
UN nummer: 1350
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,09059
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow Pieces
Particle size ≤12 mm
Total trace metal impurities ≤0.001 %