Bismut ≥99.999% (metals basis), powder -200 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
10766.06 10766.14 10766.22
10766.06EA 1200 DKK
10766.06 10766.14 10766.22
Bismut ≥99.999% (metals basis), powder -200 mesh
Bismuth
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: Powder Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00134033
Formel: Bi
Massefylde: 9,78 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134033
CAS-nummer: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
UN nummer: 3089
ADR: 4.1,III