Bismut ≥99.5% (metals basis), powder -325 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
10111.36 10111.22
10111.36EA 2870 DKK
10111.36 10111.22
Bismut ≥99.5% (metals basis), powder -325 mesh
Bismuth
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: Apparent density 3.2-4.0g/cm3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00134033
Formel: Bi
Molekylvægt: 208.98 g/mol
Kogepunkt: 1490
Massefylde: 9.78 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134033
CAS-nummer: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
UN nummer: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,01297