Bismut ≥99.5% (metals basis), pulver -100 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
10110.22
10110.36
10110.A3
10110.22EA
771
DKK
10110.22
10110.36
10110.A3
Bismut ≥99.5% (metals basis), pulver -100 mesh
Bismuth
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-69-9
Physical Form: Apparent density 3.8-4.6g/cm3
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00134033
Formel:
Bi Massefylde: 9,78 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00134033 CAS-nummer: 7440-69-9 EINECS: 231-177-4 UN nummer: 3089 ADR: 4.1,III |