Bismut 99.5%, powder -100 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
318091000 318095000
ACRO318091000EA 587 DKK
ACRO318091000 ACRO318095000
Bismut 99.5%, powder -100 mesh
Bismuth
Formel: Bi
Molekylvægt: 208.98 g/mol
Kogepunkt: 1490
Smeltepunkt: 271 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134033
CAS-nummer: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
UN nummer: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,01297
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Golden to brown to grey Powder
Particle size ≤100 mesh
Total trace metal impurities ≤0.5 %