Bismut ≥99.997% (metals basis), granulat 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Packaged under argon.
44807.22
44807.36
44807.A3
44807.22EA
1980
DKK
44807.22
44807.36
44807.A3
Bismut ≥99.997% (metals basis), granulat 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Bismuth
Purity: 99.997%
CAS No.: 7440-69-9
Physical Form: Packaged under argon
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134033
Formel:
Bi Kogepunkt: 1490 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 271…272 °C Massefylde: 9,78 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00134033 CAS-nummer: 7440-69-9 EINECS: 231-177-4 Merck Index: 12,01297 |