Bismut ≥99.999% (metals basis), foil, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
41636.FF 41636.FI
41636.FFEA 6440 DKK
41636.FF 41636.FI
Bismut ≥99.999% (metals basis), foil, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Bismuth
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: ≈6.1g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Formel: Bi
Kogepunkt: 1490 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 271…272 °C
Massefylde: 9,78 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134033
CAS-nummer: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Merck Index: 12,01297