Bismut ≥99.99% (metals basis), needles
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
41485.22 41485.36 41485.A3
41485.22EA 966 DKK
41485.22 41485.36 41485.A3
Bismut ≥99.99% (metals basis), needles
Bismuth
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: Approx. 1.5-3.0mm diameter; Various lengths Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Formel: Bi
Kogepunkt: 1490 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 271…272 °C
Massefylde: 9,78 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134033
CAS-nummer: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Merck Index: 12,01297